Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ionomycin, 96 %
Artikelnummer. 15414829
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414829 1 mg 1mg
15404829 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414829 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62448.M^
 Begrænset vare
På lager
Meget selektiv og potent calciumionofor | CAS: 56092-81-0 | C41H72O9, C41H72O9 | 709,02 g/mol
Ionomycin fri syre er et gavnligt værktøj i forskning til at hæve intracellulære calciumniveauer. Også dette antibiotikum kan bruges til at studere calciumtransporten over plasmamembranen. Det har vist sig at inducere central demyelinisering, hæmme binyrebovine TREK-1-kanaler og at regulere celledeling af modne humane B-celler. Det bruges til at studere virkningerne af calciumflux på endoplasmatisk reticulum (ER) stress, mitokondriel stress og iboende apoptosemekanismer. Det bruges også til at stimulere den intracellulære produktion af cytokinerne, interferon, perforin, IL-2 og IL-4, sædvanligvis i forbindelse med PMA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56092-81-0
Molekylær formel C41H72O9
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Farveløs
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Meget selektiv og potent calciumionofor
Formel vægt 709.02
Lugt Alkohol-lignende
Produkttype Ionomycin
Form Opløsning i ethanol
Assay 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ionomycin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ionomycin