Få mere at vide
Iohexol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iohexol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34) |
| Formel vægt | 820.8803 |
| Procent renhed | >95% |