Få mere at vide
Iohexol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492176
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492176 500 mg
16428386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0594
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Iohexol is a radiographic contrast agent and can be applied for myelography, computerized tomography (cisternography, ventriculography) and MicroCT imaging in vivo.
Iohexol is a radiographic contrast agent and can be applied for myelography, computerized tomography (cisternography, ventriculography) and MicroCT imaging in vivo.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iohexol
CAS 66108-95-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H26I3N3O9
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (60.89 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (60.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(I)C(N(C(C)=O)CC(O)CO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO
Molekylvægt (g/mol) 821.14
Formel vægt 821.14
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid