Få mere at vide
Iodosobenzendiacetat, 98+%
Description
Iodosobenzen bruges som et oxidations- og acetoxylerende middel i organisk syntese. Det er aktivt involveret i fremstillingen af (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-al(neral) fra (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) i nærvær af 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). Det er et nyttigt reagens til syntese af en lang række heterocykliske forbindelser. Det bruges også i den Pd-katalyserede 2-arylering af indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Iodosobenzen bruges som et oxidations- og acetoxylerende middel i organisk syntese. Det er aktivt involveret i fremstillingen af (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-al(neral) fra (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) i nærvær af 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). Det er et nyttigt reagens til syntese af en lang række heterocykliske forbindelser. Det bruges også i den Pd-katalyserede 2-arylering af indoler.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Iodosobenzene diacetate |
| Smeltepunkt | 159 °C til 161 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1879369 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 322.1 |
| Procent renhed | ≥98% |