Få mere at vide
Iodosobenzendiacetat, 98+%
Artikelnummer. 11410368
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410368 25 g 25g
11420368 100 g 100g
11430368 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24531.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3240-34-4 | C10H11IO4 | 322,098 g/mol
Iodosobenzen bruges som et oxidations- og acetoxylerende middel i organisk syntese. Det er aktivt involveret i fremstillingen af (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-al(neral) fra (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) i nærvær af 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). Det er et nyttigt reagens til syntese af en lang række heterocykliske forbindelser. Det bruges også i den Pd-katalyserede 2-arylering af indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodosobenzen bruges som et oxidations- og acetoxylerende middel i organisk syntese. Det er aktivt involveret i fremstillingen af (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-al(neral) fra (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) i nærvær af 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). Det er et nyttigt reagens til syntese af en lang række heterocykliske forbindelser. Det bruges også i den Pd-katalyserede 2-arylering af indoler.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3240-34-4
Molekylær formel C10H11IO4
Molekylvægt (g/mol) 322.098
MDL nummer MFCD00008692
InChI nøgle ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
PubChem CID 76724
IUPAC navn [acetyloxy(phenyl)-$1^{3}-iodanyl]acetat
SMIL CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodosobenzene diacetate
Smeltepunkt 159°C to 161°C
Mængde 25 g
Beilstein 1879369
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 322.1
Procent renhed ≥98%