missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Iodophenol Blue, TRC

Artikelnummer. 30417900
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417900 500 mg
30415229 25 mg
30413131 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT296185500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4430-24-4
Molekylær formel C14 H14 F N . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 251.727
Synonym 3H-2,1-Benzoxathiole, Phenol deriv., 4,4'-(1,1-Dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-diiodophenol], NSC 36792, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-diiodo-phenol S,S-Dioxide
IUPAC navn 2-[4-(4-fluorophenyl)phenyl]ethanamine;hydrochloride
SMIL Cl.NCCc1ccc(cc1)c2ccc(F)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iodophenol Blue
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14FN.ClH/c15-14-7-5-13(6-8-14)12-3-1-11(2-4-12)9-10-16;/h1-8H,9-10,16H2;1H
Formel vægt 251.088
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.