accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4430-24-4

IUPAC Navn: 3,3-bis(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Synonymer: 3,3-bis(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Molekylvægt (g/mol): 857.96
Molekylformel: C19H10I4O5S
InChi Key: RXNYILISXGUYFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(I)C=C(C=C1I)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)