Få mere at vide
Iodophenol Blue, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodophenol Blue |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14FN.ClH/c15-14-7-5-13(6-8-14)12-3-1-11(2-4-12)9-10-16;/h1-8H,9-10,16H2;1H |
| Formel vægt | 251.088 |