Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Iodonitrotetrazolium violet, 95%
Artikelnummer. 11415986
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11415986
Brand: Thermo Scientific Chemicals B22301.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 146-68-9 | C19H13ClIN5O2 | 505.70 g/mol
Anvendes til dehydrogenasebestemmelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146-68-9
Molekylær formel C19H13ClIN5O2
Molekylvægt (g/mol) 505.70
MDL nummer MFCD00011961,MFCD00149999
InChI nøgle JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodonitrotetrazolium chloride, iodonitrotetrazolium, iodonitrotetrazolium purple, iodonitrotetrazolium violet, 2-4-iodophenyl-3-4-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride, iodonitro tetrazolium, int, p-iodonitrotetrazolium violet, int chemical, 2-p-iodophenyl-3-p-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride
PubChem CID 64957
ChEBI CHEBI:75421
IUPAC navn 2-(4-iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;chlorid
SMIL [Cl-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(I)C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodonitrotetrazolium violet
Smeltepunkt ∼231°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 4093224
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 505.70 (Anhydrous)
Procent renhed 95%