Få mere at vide
Iodobenzene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -30°C |
| Tæthed | 1.83 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00001029 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Iodobenzene, Iodobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.01 |
| Grad | Research |