Få mere at vide
Jodobenzendiacetat, 98%
Artikelnummer. 10742411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10742411 25 g Glasflaske 25g
10265750 100 g Glasflaske 100g
11994911 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176560250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3240-34-4 | C10H11IO4 | 322,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3240-34-4
Molekylær formel C10H11IO4
Molekylvægt (g/mol) 322.09
InChI nøgle ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
PubChem CID 76724
IUPAC navn [acetyloxy(phenyl)-$1^{3}-iodanyl]acetat
SMIL CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodobenzene diacetate
Smeltepunkt 161,0 °C til 165,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tab ved tørring 1% maks. (60 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Iodometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5I(O2CCH3)2
Mængde 25 g
Fieser 01,508; 03,166; 04,266; 10,214; 13,242
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 322.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodobenzene diacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.