Få mere at vide
Jodobenzen, 98%
Artikelnummer. 15760799 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15760799 500 mL Glasflaske 500ml
10558850 100 mL Glasflaske 100ml
11914521 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15760799 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122335000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-50-4
Molekylær formel C6H5I
Molekylvægt (g/mol) 204.01
MDL nummer MFCD00001029
InChI nøgle SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
PubChem CID 11575
IUPAC navn iodbenzen
SMIL IC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodobenzene
Smeltepunkt -29,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.8200g/mL
Kogepunkt 188,0 °C
Flammepunkt 74 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5I
Brydningsindeks 1,6180 til 1,6200
Mængde 500 mL
Beilstein ,215
Fieser 01,505
Merck Index 15,5072
Specifik vægtfylde 1.82
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, kloroform og ether
Formel vægt 204.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske