Få mere at vide
Jodobenzen, 98%
Artikelnummer. 11495133
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495133 50 g 50g
11418880 100 g 100g
11485133 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495133 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12788.18
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204,01 g/mol
Jodbenzen bruges til at fremstille biphenyl og stilben. Det reagerer med magnesium og danner Grignard-reagenset, et phenylmagnesiumiodid, der bruges i organisk syntese. Det finder anvendelse som en fast klorkilde ved at reagere med klor til dannelse af et kompleks, iodbenzendichlorid. Det tjener som et substrat i Sonogashira-reaktionen, som bruges til at danne en carbon-carbon-binding mellem en terminal alkyn og et arylhalogenid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodobenzen bruges til at fremstille biphenyl og stilben. Det reagerer med magnesium og danner Grignard-reagenset, et phenylmagnesiumiodid, der bruges i organisk syntese. Det finder anvendelse som en fast klorkilde ved at reagere med klor til dannelse af et kompleks, iodbenzendichlorid. Det tjener som et substrat i Sonogashira-reaktionen, som bruges til at danne en carbon-carbon-binding mellem en terminal alkyn og et arylhalogenid.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, chloroform og ether. Lidt blandbar med dimethylsulfoxid. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med magnesium og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-50-4
Molekylær formel C6H5I
Molekylvægt (g/mol) 204.01
MDL nummer MFCD00001029
InChI nøgle SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
PubChem CID 11575
IUPAC navn iodbenzen
SMIL IC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodobenzene
Smeltepunkt °C til 31 °C
Tæthed 1.826
Kogepunkt 188 °C til 189 °C
Flammepunkt 74 °C (165 °F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.62
Mængde 50 g
Beilstein 1446140
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,5029
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, kloroform og ether. Let blandbar med dimethylsulfoxid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 204.01
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodobenzene