Få mere at vide
Iodobenzene, 98%
Artikelnummer. 11485133
Mængde:
50 g
100 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
50g
Artikelnummer. 11485133
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12788.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204.01 g/mol
Jodbenzen bruges til at fremstille biphenyl og stilben. Det reagerer med magnesium og danner Grignard-reagenset, et phenylmagnesiumiodid, der bruges i organisk syntese. Det finder anvendelse som en fast klorkilde ved at reagere med klor til dannelse af et kompleks, iodbenzendichlorid. Det tjener som et substrat i Sonogashira-reaktionen, som bruges til at danne en carbon-carbon-binding mellem en terminal alkyn og et arylhalogenid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodobenzen bruges til at fremstille biphenyl og stilben. Det reagerer med magnesium og danner Grignard-reagenset, et phenylmagnesiumiodid, der bruges i organisk syntese. Det finder anvendelse som en fast klorkilde ved at reagere med klor til dannelse af et kompleks, iodbenzendichlorid. Det tjener som et substrat i Sonogashira-reaktionen, som bruges til at danne en carbon-carbon-binding mellem en terminal alkyn og et arylhalogenid.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, chloroform og ether. Lidt blandbar med dimethylsulfoxid. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med magnesium og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-50-4
Molekylær formel C6H5I
Molekylvægt (g/mol) 204.01
MDL nummer MFCD00001029
InChI nøgle SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
PubChem CID 11575
IUPAC navn iodbenzen
SMIL IC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodobenzene
Smeltepunkt -31°C
Tæthed 1.826
Kogepunkt 188°C to 189°C
Flammepunkt 74°C (165°F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.62
Mængde 1000 g
Beilstein 1446140
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5029
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,chloroform and ether. Slightly miscible with dimethyl sulfoxide. Immiscible with water.
Formel vægt 204.01
Procent renhed 98%