Få mere at vide
Jodobenzen, 98%
Beskrivelse
Jodbenzen bruges til at fremstille biphenyl og stilben. Det reagerer med magnesium og danner Grignard-reagenset, et phenylmagnesiumiodid, der bruges i organisk syntese. Det finder anvendelse som en fast klorkilde ved at reagere med klor til dannelse af et kompleks, iodbenzendichlorid. Det tjener som et substrat i Sonogashira-reaktionen, som bruges til at danne en carbon-carbon-binding mellem en terminal alkyn og et arylhalogenid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Iodobenzen bruges til at fremstille biphenyl og stilben. Det reagerer med magnesium og danner Grignard-reagenset, et phenylmagnesiumiodid, der bruges i organisk syntese. Det finder anvendelse som en fast klorkilde ved at reagere med klor til dannelse af et kompleks, iodbenzendichlorid. Det tjener som et substrat i Sonogashira-reaktionen, som bruges til at danne en carbon-carbon-binding mellem en terminal alkyn og et arylhalogenid.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, chloroform og ether. Lidt blandbar med dimethylsulfoxid. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med magnesium og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodobenzene |
| Smeltepunkt | -31 °C |
| Tæthed | 1.826 |
| Kogepunkt | 188 °C til 189 °C |
| Flammepunkt | 74 °C (165 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.62 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1446140 |
| Vis mere |