Få mere at vide
Thermo Scientific™ Jodacetamido-LC-phosphonsyre (6C-CysPAT)
Artikelnummer. 17691556 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 3.5 mg
Artikelnummer. Mængde
17691556 10 x 3.5 mg
1 options
Artikelnummer. 17691556 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A52285
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Iodoacetamido-LC-phosphonsyre (6C-CysPAT) er et sulfhydryl-reaktivt alkyleringsreagens, der indeholder en phosphonsyregruppe til berigelse af cysteinholdige peptider til massespektrometrianalyse.
  • Et sulfhydryl-reaktivt alkyleringsreagens, der indeholder en phosphonsyregruppe til berigelse af cysteinholdige peptider til massespektrometrianalyse
  • Leveres i praktisk engangsformat uden vejning
  • Højrenhed, krystallinsk reagens
  • Kompatibel med EasyPep kemi og High Select Phosphopeptide Enrichment kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 x 3.5 mg
Molekylvægt (g/mol) 348.99
Procent renhed >90%
Grad MS karakter
Fysisk form Fast stof