Få mere at vide
Iodipamid, TRC
Artikelnummer. 30012308
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30012308 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30012308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6668005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodipamide
CAS 606-17-7
Molekylær formel C20 H14 I6 N2 O6
Mængde 5 mg
Synonym 3,3'-[(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)diimino]bis[2,4,6-triiodo-benzoic acid, Benzoic acid, 3,3'-(adipoyldiimino)bis[2,4,6-triiodo- (6CI,8CI), 3,3'-(Adipoyldiimino)-bis(2,4,6-triiodobenzoic acid), Adipic acid bis(3-carboxy-2,4,6-triiodoanilide), Adipic acid di(3-carboxy-2,4,6-triiodoanilide), Adipiodon, Adipiodone, Bilignost, Biligrafin, Cholografin, Iodipamic acid, Iodipamide, N,N'-Adipylbis(3-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid), Transbilix
InChI formel InChI=1S/C20H14I6N2O6/c21-7-5-9(23)17(15(25)13(7)19(31)32)27-11(29)3-1-2-4-12(30)28-18-10(24)6-8(22)14(16(18)26)20(33)34/h5-6H,1-4H2,(H,27,29)(H,28,30)(H,31,32)(H,33,34)
SMIL OC(=O)c1c(I)cc(I)c(NC(=O)CCCCC(=O)Nc2c(I)cc(I)c(C(=O)O)c2I)c1I
IUPAC navn 3-[[6-(3-carboxy-2,4,6-triiodoanilino)-6-oxohexanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 1139.76
Formel vægt 1139.512