Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ One-Cycle cDNA Kit til brug med Thermo Scientific™ En-cyklus assays
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Indeholder
50 μM T7-Oligo(dT) Primer, 5X 1. Strand Reaction Mix, 0,1M DTT, 10mM dNTP, SuperScript™ II (200u/μ L), 5X 2. streng reaktionsblanding, E. Coli DNA Ligase, E. Coli DNA Polymerase I, RNase H, T4 DNA-polymerase, 0,5 M EDTA, RNase-frit vand
Sættet indeholder Invitrogens 'proprietære RNase H reduceret aktivitet SuperScript™ II Omvendt Transcriptase og en kvalificeret oligo (dt)-holdig primer til at udføre reaktioner standard til Affymetrix– protokol. Designet til konsekvent at producere højere udbytter af cDNA i fuld længde for Affymetrix En-cyklus assays ved hjælp af enten totalt RNA eller poly A+ udvalgt RNA (mRNA).
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 50μ M T7-Oligo(dT) Primer, 5X 1. Strand Reaction Mix, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP, SuperScript™ II (200u ul), ⁄5X 2nd Strand Reaction Mix, E. Coli DNA Ligase, E. Coli DNA Polymerase I, RNase H, T4 DNA-polymerase, 0,5 M EDTA, RNase-frit vand. Alle komponenter er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Detektionsmetode | Biotin-baseret |
| Format | Sæt |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Endelig produkttype | cDNA (dobbeltstrenget) |
| Prøvetype | Poly(A+) RNA, totalt RNA |
| Mærkningsmål | cDNA |
| Til brug med (applikation) | Til generering af dobbeltstrenget cDNA |
| Inkluderer etiket eller farvestof | Nej |
| Til brug med (udstyr) | Affymetrix GeneChip™ |
| Vis mere |