Få mere at vide
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG m/ROX
Artikelnummer. p-4927008
100 reaktioner, 100 reaktioner
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 11548656
Brand: Platinum™, SYBR™ 11744100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
2X SuperMix with SYBR Green I and ROX Reference Dyes, and 50mM MgCl2
Klar-til-brug reaktionsblandinger til højspecificitet, real-time amplifikation af cDNA, genomisk DNA eller plasmid DNA.
Platinum™ Taq DNA-polymerase aktiveres hurtigere og mere fuldstændigt end andre hot-start enzymer for at levere mere følsom amplifikation. Uracil-DNA Glycosylase (UDG) forhindrer overførselskontamination i forbindelse med dUTP (inkluderet) for forbedret specificitet. ROX referencefarve er inkluderet i blandingen for maksimal bekvemmelighed. De ROX referencefarve forblandet i optimal koncentration til ABI instrumenter.
Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG med ROX giver et følsomt, omkostningseffektivt system til PCR-detektion i realtid med SYBR™ Grøn jeg farver
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode SYBR
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System
Produktlinje Platin™ , SYBR™
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Kompatibilitet ABI PRISM™ 7000, ABI PRISM™ 7700, ABI PRISM™ 7900HT, ABI PRISM™ 7900HT hurtig, ABI 7300 Real-Time PCR System, ABI GeneAmp™ 5700
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer3103068 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/01/2025 Artikelnummer11744100
Partinummer2995456 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/09/2024 Artikelnummer11744100
Partinummer2966969 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/05/2024 Artikelnummer11744100
Partinummer2874132 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/04/2024 Artikelnummer11744100
Partinummer2691765 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/10/2023 Artikelnummer11744100
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG m/ROX >