Få mere at vide
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG m/ROX
Artikelnummer. 11558656
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 11558656
Brand: Platinum™, SYBR™ 11744500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
2X SuperMix with SYBR Green I and ROX Reference Dyes, and 50mM MgCl2
Klar-til-brug reaktionsblandinger til højspecificitet, real-time amplifikation af cDNA, genomisk DNA eller plasmid DNA.
Platinum™ Taq DNA-polymerase aktiveres hurtigere og mere fuldstændigt end andre hot-start enzymer for at levere mere følsom amplifikation. Uracil-DNA Glycosylase (UDG) forhindrer overførselskontamination i forbindelse med dUTP (inkluderet) for forbedret specificitet. ROX referencefarve er inkluderet i blandingen for maksimal bekvemmelighed. De ROX referencefarve forblandet i optimal koncentration til ABI instrumenter.
Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG med ROX giver et følsomt, omkostningseffektivt system til PCR-detektion i realtid med SYBR™ Grøn jeg farver
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder 2X platin SYBR Grøn qPCR SuperMix-UDG med ROX (12,5 ml) og 50 mM magnesiumchlorid (2x 1 ml).
Indeholder tilstrækkelige reagenser til 500 reaktioner af 50μ L hver. Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode SYBR
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System
Produktlinje Platin , SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 500 reaktioner af 50μ L hver
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 12.5 mL