Få mere at vide
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG
Giver et følsomt og bekvemt system til PCR-detektion i realtid med SYBR™ Grøn jeg farver.
3075.00 DKK - 13420.00 DKK
Tekniske data
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Se flere specifikationer
Indeholder: Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1.25mL), 50mM Magnesium Chloride (1mL), ROX Reference Dye (100μL), 20X BSA (300μL)
Produkter 2
Artikelnummer Brand Antal reaktioner Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Antal reaktioner Pris Antal & tilgængelighed  
10633863
Dokumentvisning
Platinum™, SYBR™
11733046
500 reaktioner
13420.00 DKK
500 reaktioner
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10623863
Dokumentvisning
Platinum™, SYBR™
11733038
100 reaktioner
3075.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
SuperMix-formatet kombinerer amplifikations- og detektionsreagenser til en klar-til-gå-blanding for at gøre opsætningen nem og sikre reproducerbare resultater.
  • Platinum™ Taq DNA-polymerase til følsom amplifikation fra så få som 10 kopier af målet
  • 100 % dUTP og UDG enzym til overlegen kontrol af overførselskontamination, hvilket sparer tid ved at reducere antallet af mislykkede eksperimenter
  • Separate rør af ROX referencefarve og BSA for nem optimering på 96-brønds plader og glaskapillarrørsinstrumenter
  • SYBR™ Grøn I-farve for enkel og nem detektering af produkt i realtid
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
SYBR
Høj
Taq-DNA-polymerase
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, GeneAmp 5700, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, Cepheid SmartCycler , BioRad iCycler iQ
Real Time PCR SYBR Master Mix
Genekspression
Rør
qPCR
Standard
Platin™ , SYBR™
Tøris
DNA (genomisk), cDNA
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG