Få mere at vide
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG
Beskrivelse
Indeholder
Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1.25mL), 50mM Magnesium Chloride (1mL), ROX Reference Dye (100μL), 20X BSA (300μL)
SuperMix-formatet kombinerer amplifikations- og detektionsreagenser til en klar-til-gå-blanding for at gøre opsætningen nem og sikre reproducerbare resultater.
- Platinum™ Taq DNA-polymerase til følsom amplifikation fra så få som 10 kopier af målet
- 100 % dUTP og UDG enzym til overlegen kontrol af overførselskontamination, hvilket sparer tid ved at reducere antallet af mislykkede eksperimenter
- Separate rør af ROX referencefarve og BSA for nem optimering på 96-brønds plader og glaskapillarrørsinstrumenter
- SYBR™ Grøn I-farve for enkel og nem detektering af produkt i realtid
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG (2x 1,25 ml) • 50 mM magnesiumchlorid (1 mL) • ROX Referencefarvestof (100μ L) • 20X BSA (300μ L) Tilstrækkelige reagenser leveres til 100 reaktioner af 50μ L hver. Opbevar alle komponenter ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, GeneAmp 5700, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, Cepheid SmartCycler , BioRad iCycler iQ |
| Produktlinje | Platin , SYBR |
| Produkttype | Real Time PCR SYBR Master Mix |
| Vis mere |