Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR System med Platinum™Taq DNA polymerase
SuperScript III One-Step RT-PCR-systemet med Platinum Taq DNA Polymerase er designet til følsom, reproducerbar, slutpunktsdetektion og analyse af RNA-molekyler ved RT-PCR.
2765.00 DKK - 8160.00 DKK
Tekniske data
Detektionsmetode | Gelelektroforese |
---|---|
Format | One-Step RT-PCR-system |
GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
PCR metode | 1-Step RT-PCR |
Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase |
Artikelnummer | Brand | Antal reaktioner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Antal reaktioner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10464022
|
Invitrogen™
12574018 |
25 reaktioner |
2765.00 DKK
25 reaktioner |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10082922
|
Invitrogen™
12574026 |
100 reaktioner |
8160.00 DKK
100 reaktioner |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
SuperScript III One-Step RT-PCR-systemet med Platinum Taq DNA Polymerase er designet til følsom, reproducerbar, slutpunktsdetektion og analyse af RNA-molekyler ved RT-PCR. Ved at bruge denne praktiske ét-trins-formulering kan du udføre både cDNA-syntese og PCR-amplificering i et enkelt rør ved hjælp af genspecifikke primere og mål-RNA fra enten total RNA eller mRNA. Systemet bruger en blanding af SuperScript III Reverse Transcriptase og Platinum Taq DNA-polymerase i en optimeret reaktionsbuffer og kan detektere en lang række RNA-mål, fra 200 bp til 4,5 kb. Mængden af udgangsmateriale kan variere fra 0,01 pg til 1 μg total RNA.
De vigtigste fordele ved SuperScript III One-Step RT-PCR-system med Platinum Taq DNA Polymerase
- Sensitiv påvisning ned til 0,01 pg total RNA
- Praktisk ét-trins format for øget hastighed, bekvemmelighed og mindre variabilitet fra reaktion til reaktion
- SuperScript III RT til cDNA-syntese op til 55°C til mere specifik priming med genspecifikke primere
- Detektion, der er kompatibel med amplikonstørrelsen, af mål op til 4,5 kb i længden for større fleksibilitet
SuperScript III revers transkriptase
SuperScript III revers transkriptase er en version af M-MLV RT, der er blevet konstrueret til at reducere RNase H-aktivitet og give øget termisk stabilitet. Enzymet kan syntetisere cDNA ved et temperaturområde på 45–60°C, hvilket giver øget specificitet, højere udbytter af cDNA og mere fuldlængde produkt end andre reverse transkriptaser. Fordi SuperScript III RT ikke hæmmes signifikant af ribosomalt og transfer-RNA, kan det bruges til at syntetisere cDNA fra total RNA.
Platinum Taq DNA Polymerase
Platinum Taq DNA Polymerase er rekombinant Taq-DNA-polymerase kompleksbundet med et proprietært antistof, der blokerer polymeraseaktivitet ved omgivende temperaturer. Aktiviteten genoprettes efter denatureringstrinnet i PCR-cykling ved 94°C, hvilket giver en automatisk 'varmstart' i PCR for øget sensitivitet, specificitet og udbytte.
Bemærk:
Dette sæt er blevet optimeret til endepunkts-RT-PCR. Til RT–qPCR i denne produktserie skal du bruge SuperScript III Platinum One–Step Quantitative RT-PCR-system.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Gelelektroforese | |
Høj | |
Platinum Taq DNA Polymerase | |
1-Step RT-PCR | |
SuperScript III | |
Tøris | |
Indbygget varmstart | |
Revers transkription | |
RNA |
One-Step RT-PCR-system | |
1-Step RT-PCR | |
30 min. | |
50 °C | |
Reduceret | |
PCR-amplificeret cDNA | |
Forblandede komponenter | |
Op til 4,5 kb |