Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR System med Platinum™Taq DNA polymerase
Artikelnummer. 10464022
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
25 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10464022 25 reaktioner 25 reaktioner
10082922 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464022 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12574018
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SuperScript III One-Step RT-PCR-systemet med Platinum Taq DNA Polymerase er designet til følsom, reproducerbar, slutpunktsdetektion og analyse af RNA-molekyler ved RT-PCR.
SuperScript III One-Step RT-PCR-systemet med Platinum Taq DNA-polymerase er designet til følsom, reproducerbar endepunktdetektion og analyse af RNA-molekyler ved RT-PCR. Ved hjælp af denne bekvemme ettrinsformulering kan du udføre både cDNA-syntese og PCR-amplifikation i et enkelt rør ved hjælp af genspecifikke primere og mål-RNA'er fra enten total-RNA eller mRNA. Systemet bruger en blanding af SuperScript III Reverse Transcriptase og Platinum Taq DNA-polymerase i en optimeret reaktionsbuffer, og det kan detektere et bredt udvalg af RNA-mål, fra 200 bp til 4,5 kb. Mængden af startmateriale kan variere fra 0,01 pg til 1 μg samlet RNA.
Nøglefordele ved SuperScript III One-Step RT-PCR-systemet med Platinum Taq DNA-polymerase
  • Følsom detektion ned til 0,01 pg samlet RNA
  • Bekvemt ét-trins format for øget hastighed, bekvemmelighed og mindre variation fra reaktion til reaktion
  • SuperScript III RT til cDNA-syntese op til 55 °C, til mere specifik priming med genspecifikke primere
  • Amplicon-størrelseskompatibel – detektion af mål op til 4,5 kb i længden for større fleksibilitet
SuperScript III Bagside Transcriptase
SuperScript III Reverse Transcriptase er en version af M-MLV RT, der er udviklet til at reducere RNase-H-aktivitet og give øget termisk stabilitet. Enzymet kan syntetisere cDNA ved et temperaturområde på 45 – 60 °C, hvilket giver øget specificitet, højere udbytte af cDNA og mere fuldlængdeprodukt end andre reverse transkriptaser. Da SuperScript III RT ikke er signifikant hæmmet af ribosomalt og transfer-RNA, kan det bruges til at syntetisere cDNA fra total RNA.
Platinum Taq DNA-polymerase
Platinum Taq DNA-polymerase er rekombinant Taq DNA-polymerase komplekseret med et proprietært antistof, der blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer. Aktiviteten genoprettes efter denatureringstrinnet i PCR-cyklus ved 94 °C, hvilket giver en automatisk 'hot start' i PCR for øget følsomhed, specificitet og udbytte.
Bemærk: Dette kit er optimeret til endepunkts RT-PCR. For RT –qPCR i denne produktlinje anvendes SuperScript III Platinum One –Step Quantitative RT-PCR System.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • SuperScript III RT/Platinum Taq Mix, 50 μL
• 2X reaktionsblanding, 1 ml
• Magnesiumsulfat, 500 μL (5 mM)
Opbevar ved –10 til –30 °C.
Detektionsmetode Gelelektroforese
Format One-Step RT-PCR-system
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Platinum Taq DNA Polymerase
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik 1-Step RT-PCR
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Mængde 25 rxns
Omvendt transkriptase SuperScript III
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Endelig produkttype PCR-amplificeret cDNA
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 25 reaktioner
Reaktionsformat Forblandede komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 4,5 kb
Udgangsmateriale RNA
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.