Få mere at vide
Invitrogen™ BioPrime™ Totalt genomisk mærkningssystem
Artikelnummer. 10343803
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
30 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10343803 30 reaktioner Hver
10109972 10 reaktioner 30 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10343803 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18097011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Komplet genomisk DNA-mærkningssæt designet til brug i array komparative genomiske hybridiseringsapplikationer (aCGH), der giver mulighed for bedre opkaldshastigheder med dyrebare prøver
Disse komplette, altomfattende sæt er optimeret til at fungere på tværs af det bredeste udvalg af prøveinputmateriale uden behov for forforstærkning. Højkoncentreret exo-Klenow-fragment af DNA-polymerase I i en komponent begrænset reaktion muliggør konsistente, robuste DNA-udbytter af∽ 8 μg med så lidt som 50 ng genomisk DNA-input. En optimeret farvemærket nukleotidblanding med nye dNTP-linkere, nye, applikationsspecifikke Alexa Fluor 3 og 5 farvestoffer og forbedret bufferkemi reducerer mærkningsvariation og øger signal til støj på arrays. Excitations- og emissionsspektre af Alexa Fluor 3 og 5 farvestoffer er velegnede til konventionelle to-farve scannere uden behov for at ændre indstillinger. Komplette sæt er batch-testet for at sikre kvalitet i ydeevne fra parti til parti.
Indhold og opbevaring:
De forenklede sæt indeholder Alexa Fluor 3 og Alexa Fluor 5 2x reaktionsblanding, Exo-Klenow fragment (40U/μ L), 5 mM EDTA, TE-buffer og kontrol-DNA (laksesperm). De BioPrime Total Genomic Labeling System indeholder også Purelink TM Genomisk DNA-oprensningssøjler og oprensningsbuffere (den BioPrime Total Genomic Labeling Module ikke). Ny mastermix-formulering strømliner reaktionsopsætninger og øger konsistensen.
  • Højere signal at støje med Alexa Fluor™ 3 og 5 farvestoffer
  • Mindre kanalbias på grund af ny reaktionsformulering
  • Det bredeste udvalg af inputmateriale (50ng - 3 μg)
  • Forenklet arbejdsgang med mastermix-formulering
Array CGH, ChIP-on-Chip, Chromatin Biology, DNA- og RNA-rensning og analyse, DNA-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, genotypning og genomisk profilering, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 3, Alexa Fluor 5
Endelig produkttype Prober (mærket DNA)
Mærkningsmål Genomisk DNA
Inkluderer etiket eller farvestof Ja
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Produktlinje BioPrime
Produkttype Totalt genomisk mærkningssystem
Mængde 30 reaktioner