Få mere at vide
Invitrogen™ BioPrime™ Total genomisk mærkningsmodul
Artikelnummer. 10008322
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10008322 30 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10008322 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18097012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Understøtter et komplet genomisk DNA-mærkningssystem til brug i array komparative genomiske hybridiseringsapplikationer (aCGH), der giver mulighed for bedre opkaldshastigheder med dyrebare prøver
De BioPrime Total Genomic Labeling Module er en del af systemet, der tilbyder brugerne følgende fordele:
  • Højere signal at støje med Alexa Fluor™ 3 og 5 farvestoffer
  • Mindre kanalbias på grund af ny reaktionsformulering
  • Det bredeste udvalg af inputmateriale (50ng - 3 μg)
  • Forenklet arbejdsgang med mastermix-formulering
Dette komplette, altomfattende sæt er optimeret til at fungere på tværs af det bredeste udvalg af prøveinputmateriale uden behov for forforstærkning. Højkoncentreret exo-Klenow-fragment af DNA-polymerase I i en komponent-begrænset reaktion muliggør konsistente, robuste DNA-udbytter på ca. 8 μg med så lidt som 50 ng genomisk DNA-input. En optimeret farvestof-mærket nukleotidblanding med nye dNTP-linkere, nye applikationsspecifikke Alexa Fluor 3 og 5 farvestoffer og forbedret bufferkemi reducerer mærkningsvariation og øger signal til støj på arrays. Excitations- og emissionsspektre af Alexa Fluor 3 og 5 farvestoffer er velegnede til konventionelle to-farve scannere uden behov for at ændre indstillinger. Ny mastermix-formulering strømliner reaktionsopsætninger og øger konsistensen. Komplette sæt er batch-testet for at sikre kvalitet i ydeevne fra parti til parti.
Indhold og opbevaring:
De BioPrime™ Total Genomic Labeling Module indeholder Alexa Fluor 3 og Alexa Fluor 5 2x reaktionsblanding, Exo-Klenow-fragment (40 U/μ L), 5 mM EDTA, TE-buffer og kontrol-DNA (laksesperm). Tilgængelig i et direkte mærkningsformat.
Array CGH, ChIP-on-Chip, Chromatin Biology, DNA- og RNA-rensning og analyse, DNA-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, genotypning og genomisk profilering, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 3, Alexa Fluor 5
Endelig produkttype Prober (mærket DNA)
Mærkningsmål Genomisk DNA
Inkluderer etiket eller farvestof Ja
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Produktlinje BioPrime
Produkttype Total genomisk mærkningsmodul
Mængde 30 reaktioner