Få mere at vide
Invitrogen™ BioPrime™ Total FFPE genomisk mærkningssystem
Artikelnummer. 10647995
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10647995 30 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10647995 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A10965011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
Alexa Fluor™ 3 FFPE 10X nukleotidblanding og Alexa Fluor™ 5 FFPE 10X nukleotidblanding, Exo-Klenow-fragment (40U/μ L), 5mM EDTA, 2,5X tilfældig primeropløsning, kontrol-DNA (laksesperm) og DEPC-behandlet vand, 10X nukleotidblandinger, Purelink™ Genomiske DNA-oprensningssøjler og oprensningsbuffere.
Komplet genomisk DNA-mærkningskit designet til brug i array komparative genomiske hybridiseringsapplikationer (aCGH) ved hjælp af formalinfikserede paraffinindlejrede (FFPE) prøver
Tidligere protokoller har krævet store mængder DNA af meget høj kvalitet, hvilket ofte er svært at få fra FFPE-materiale. Med en random prime amplification (RPA)-metode, der anvender mærkningsblandinger, der er specifikt formuleret til FFPE-prøver, BioPrime™ Total FFPE Genomic Labeling System genererer høje udbytter af mærket DNA, som er mest repræsentativt for startprøven. Øget opkaldsnøjagtighed opnås med højere udbytte af mærket materiale på arrayet, hvilket giver dig mere præcise opkald.
Dette komplette, altomfattende sæt er optimeret til at fungere på tværs af et bredere udvalg af prøveinputmateriale uden behov for forforstærkning. Højt koncentreret exo-Klenow-fragment af DNA-polymerase I i en komponent begrænset reaktion muliggør konsistente, robuste DNA-udbytter af genomisk FFPE-DNA-input. BioPrime™ I alt for Agilent™ aCGH medfølger Purelink™ rensning, som muliggør lav eluering, hvilket eliminerer behovet for komplicerede volumenreduktionstrin. Purelink™ oprensning reducerer også baggrunden på grund af farveblødning fundet i andre oprensningssystemer En optimeret farvemærket nukleotidblanding med nye dNTP-linkere, nye, anvendelsesspecifikke Alexa Fluor™ 3 og 5 farvestoffer og forbedret bufferkemi reducerer mærkningsvariation og øger signal til støj på arrays. Excitations- og emissionsspektre af Alexa Fluor™ 3 og 5 farvestoffer er velegnede til konventionelle to-farve scannere uden behov for at ændre indstillinger. Komplette sæt er batch-testet for at sikre kvalitet i ydeevne fra parti til parti.
  • Forbedret opkaldshastighed med højere signal/støjforhold fra Alexa Fluor™ 3 og 5 farvestoffer
  • Nem rengøring med PureLink™ rensning eliminerer behovet for komplicerede volumenreduktionstrin
  • Mindre kanalbias på grund af forbedret reaktionsformulering for FFPE-prøver
  • Lavere krav til inputmateriale ved brug af enzymatisk RPA-metode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder Alexa Fluor™ 3 FFPE 10X nukleotidblanding og Alexa Fluor™ 5 FFPE 10X nukleotidblanding, Exo-Klenow-fragment (40 U ⁄μl), 5 mM EDTA, 2,5X Random Primer-opløsning, kontrol-DNA (laksesperm) og DEPC-behandlet vand. Opbevares ved -°80 C til langtidsopbevaring. 10X nukleotidblandingerne kan opbevares ved +4 C °i op til 4 uger og bør beskyttes mod lys. Indeholder også Purelink™ Genomiske DNA-oprensningssøjler og oprensningsbuffere. Opbevares ved stuetemperatur. Alle komponenter er garanteret i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 3, Alexa Fluor 5
Endelig produkttype Prober (mærket DNA)
Prøvetype Væv (FFPE)
Mærkningsmål Genomisk DNA
Excitation/Emission 650/670, 555/565
Inkluderer etiket eller farvestof Ja
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Produktlinje BioPrime
Produkttype Genomisk mærkningssystem
Mængde 30 reaktioner
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.