Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere
Til brug med 0,2 ml rør, strips og 96-brønds mikrotiterplader, der anvendes i molekylærbiologi og bioteknologiske applikationer. Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB Series Dry Block Heaters kan modstå temperaturer op til 100 °C.
Brand:  Grant Instruments™ QB-E5
984.80 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24296" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15389625
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til brug med QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 og QBA2 tørblokvarmesystem
  • Kan rumme en række forskellige reagensglasstørrelser
  • Fås i almindeligt blokformat uden huller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
5 ml mikrorør
Aluminum
53.5 mm hole depth
12
16.7 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere > Capacity: 12 tubes; Tube size: 16.7 mm