Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere
Rørstørrelse:
0,2 ml
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16.7 mm
17mm
18 mm
2,0 ml
24 mm
50 ml
Ingen
Antal steder:
10
12
24
4
5
56
Solid blok
Dybde (metrisk):
14 mm huldybde
30 mm huldybde
35 mm huldybde
50 mm huldybde
53.5 mm hole depth
75 mm huldybde
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 og QBA2 tørblokvarmesystem
- Kan rumme en række forskellige reagensglasstørrelser
- Fås i almindeligt blokformat uden huller
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Antal steder | Solid blok |
| Type | Blok |
| Rørstørrelse | Ingen |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 50 x 63 mm |
| Dybde (metrisk) | Ingen |