Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere
Til brug med 0,2 ml rør, strips og 96-brønds mikrotiterplader, der anvendes i molekylærbiologi og bioteknologiske applikationer. Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB Series Dry Block Heaters kan modstå temperaturer op til 100 °C.
Brand:  Grant Instruments™ QB-17H
1319.86 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24296" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12664915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00 DKK
    1462.35 DKK / Hver
    Spare 42.65 DKK
    2% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til brug med QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 og QBA2 tørblokvarmesystem
  • Kan rumme en række forskellige reagensglasstørrelser
  • Fås i almindeligt blokformat uden huller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Falcon rør
10
17mm
75 mm huldybde
Aluminium
Blok
140 x 50 x 63 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere > Kapacitet: 10 rør; Rørstørrelse: 17 mm