Få mere at vide
Intepirdine, MedChemExpress
Beskrivelse
Intepirdine (SB742457) is a highly selective 5-HT6 receptor antagonist with pKi of 9.63
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Intepirdine |
| CAS | 607742-69-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H19N3O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | SB-742457 GSK-742457 RVT-101 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (141.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=CC(C=CC=C3N4CCNCC4)=C3N=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.44 |
| Vis mere |