Få mere at vide
INT-777 R-enantiomer, MedChemExpress
Beskrivelse
INT-777 (R-enantiomer) is the R-enantiomer of INT-777, with EC50 of 4.79 μM for TGR5, and less potent than INT-777.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | INT-777 R-enantiomer |
| CAS | 1198786-98-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H46O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | S-EMCA R enantiomer |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.90 mM) |
| SMIL | O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@]([C@@H](CC)[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4[C@H](C)C[C@@H](C)C(O)=O)([H])C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.65 |
| Vis mere |