Få mere at vide
INT-767, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477887
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16477887 5 mg 5mg
16471387 50 mg -
16435168 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16477887 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12434
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress INT-767 is a dual farnesoid X receptor (FXR)/TGR5 agonist with mean EC50s of 30 and 630 nM, respectively.
INT-767 is a dual farnesoid X receptor (FXR)/TGR5 agonist with mean EC50s of 30 and 630 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale INT-767
CAS 1000403-03-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H43NaO6S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.16 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (202.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](CCOS(=O)(O[Na])=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)[C@H](CC)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Molekylvægt (g/mol) 494.66
Formel vægt 494.66
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death