Få mere at vide
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selen (ITS-G) Vælg Kosttilskud (100X)
Artikelnummer. 30282859 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30282859 10 mL
30283560 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30282859 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4000046501
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Insulin-Transferrin-Selenium (ITS-G) Select Supplement er et dyreoprindelsesfrit (AOF) basalmedium-supplement, der bruges til at reducere mængden af FBS, der er nødvendig for at dyrke celler.
Gibco Insulin-Transferrin-Selenium (ITS-G) Select Supplement er et dyreoprindelsesfrit (AOF) basalmedium-tilskud. Insulin og transferrin i ITS-G Select-formuleringen produceres i ikke-pattedyrs rekombinante ekspressionssystemer.
ITS-G bruges som et basalt medium-tilskud for at reducere mængden af føtalt bovint serum (FBS), der er nødvendigt for at dyrke celler. Oprindeligt brugt med RPMI 1640 og Minimum Essential Medium (MEM), anvendes ITS-G nu rutinemæssigt sammen med andre basale medier til at understøtte en bred vifte af celletyper i nærvær af 2 –stk. 4% FBS.
Insulin fremmer optagelse af glukose og aminosyrer, lipogenese, intracellulær transport samt syntesen af proteiner og nukleinsyrer. Transferrin er en jernbærer og kan også hjælpe med at reducere giftige niveauer af iltradikaler og peroxid. Selen, som natriumselenit, er en kofaktor for glutathionperoxidase og andre proteiner og bruges som antioxidant i medier.
Produktformuleringen indeholder følgende komponenter:
  • Insulin (1000,0 mg/L)
  • Transferrin (550,0 mg/L)
  • Natriumselenit (0,67 mg/L)
cGMP-produktions- og kvalitetssystem
ITS-G Select Supplement produceres på et cGMP-kompatibelt anlæg beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter ISO 13485-standarderne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Endotoksin niveau ≤ 1,00 EU/ml
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO
Osmolalitet 260 til 320 mOsm/kg
pH 7,8 til 9,0
Mængde 10 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Fri for animalsk oprindelse
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.