Få mere at vide
Gibco™ Insulin, human rekombinant, zinkopløsning
Artikelnummer. 11508856 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11508856 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 11508856 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12585014
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Gibco Human rekombinant insulinopløsning understøtter pålideligt cellekultur på tværs af forskellige celletyper.
Gibco Insulin, human rekombinant og zinkopløsning, er et premiumprodukt formuleret til cellekulturapplikationer. Hver 5-ml flaske indeholder human rekombinant insulin i opløsning med en koncentration på 4 mg/ml. Dette produkt er ideelt til tilskud af cellekulturmedier for at fremme cellevækst og -proliferation på tværs af en bred vifte af pattedyrscelletyper og til at studere insulinreceptorer. Molekylvægten af human rekombinant insulin er 5807,7 g/mol, og det anbefalede tilskudsinterval er 2 til 20 μg/ml, afhængigt af celletype og specifikke kulturbehov.
Nøglefunktioner
  • Produktion af høj kvalitet—produceres i overensstemmelse med 21 CFR 820 og ISO 13485 certificerede faciliteter, hvilket hjælper med at sikre pålidelig kvalitet og konsistens
  • Animals-free—indeholder ingen materialer af animalsk eller menneskelig oprindelse, hvilket hjælper med at reducere risikoen for forurening
  • Sterilitetstestet, —hver batch testes grundigt for sterilitet for at sikre sikkerhed og ydeevne
Produktfordele
  • Forbedret cellevækstinsulin—er afgørende for regulering af glukoseoptagelse, proteinsyntese og cellecyklusprogression, hvilket gør det til et vigtigt tilskud til cellekulturmedier
  • Bred anvendelse—egnet til forskellige pattedyrscelletyper og understøtter forskellige forskningsbehov
Forståelse af insulin
Insulin er et peptidhormon, der udskilles af betacellerne i bugspytkirtelholmene. Det spiller en afgørende rolle i reguleringen af kulhydrat-, protein- og lipidmetabolisme ved at forbedre membrantransporten af glukose, aminosyrer og visse ioner. Det fremmer også glykogenlagring, dannelse af triglycerid og syntese af proteiner og nukleinsyrer. Insulin er et 51-aminosyre polypeptid, der produceres fra proinsulin, og som posttranslationelt opdeles i to kæder (peptid A og peptid B), forbundet af disulfidbindinger. Insulinmangel fører til diabetes mellitus, en betydelig sundhedsrisiko globalt. Derudover er insulin involveret i patologien ved insulinomer, tumorer der stammer fra betaceller.
I cellekultur er insulins rolle afgørende på grund af dets indflydelse på kritiske cellulære processer, herunder glukoseoptagelse, cellecyklusregulering, proteinsyntese og fremme af cellevækst.
Hvorfor vælge Gibco insulin?
Gibco Insulin, human rekombinant, zinkopløsning, skiller sig ud på grund af sine strenge produktionsstandarder, dyrefri sammensætning og sterilitetstest. Den er designet til at understøtte højtydende cellekulturapplikationer og sikrer pålidelige og reproducerbare resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar i fryser (-5 °C til -30 °C).
Celletype Pattedyrceller
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Mængde 5 ml
Forsendelsestilstand Tøris