Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Inositol, 98+%
Artikelnummer. 10784621 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10784621 100 g Plastflaske 100g
10172630 500 g Plastflaske 500g
10297583 1 kg Plastflaske 1kg
10338843 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10784621 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 122261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.13 DKK
    698.65 DKK / 100g
    Spare 77.48 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-89-8
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00077932
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inositol
Navn note 98+%
Smeltepunkt 220 °C til 228 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 06, II, 1157
Merck Index 15, 5021
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver