Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Inositol, 98+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Inositol |
| Navn note | 98+% |
| Smeltepunkt | 220°C to 228°C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0.5% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 06, II, 1157 |
| Vis mere |