Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor kabler: MultiPin™ Forbindelse
Elektrodekabler til tilslutning Mettler Toledo InLab sensorer til evt Mettler Toledo måler med kompatibelt stik.
Brand: Mettler Toledo™ 30281912
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Detachable
- Resuable
Tekniske data
MultiPin-Lemo 00/2 x 4mm banana | |
To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter | |
1.2 m |
Mettler Toledo InLab Sensors | |
4 ft. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor kabler: MultiPin™ Forbindelse > Connector: Lemo 00/2 x 4mm banana; Length: 1.2m (4 ft.)
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion