Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor kabler: MultiPin™ Forbindelse
Artikelnummer. p-7070342 Shop alle Mettler Toledo produkter
Konnektortyper:
MultiPin-BNC/1 x 4mm banan
MultiPin-BNC/RCA (cinch)
MultiPin-BNC/RCA (cinch), IP67 vandtæt
MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banan
MultiPin-DIN/RCA (cinch)
MultiPin-Lemo 00/2 x 4mm banana
Længde (metrisk) kabel:
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15529651
Brand: Mettler Toledo™ 30281910
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Elektrodekabler til tilslutning Mettler Toledo InLab sensorer til evt Mettler Toledo måler med kompatibelt stik.
  • Aftagelig
  • Genanvendelig
Note: Dette kabel (30281910) har et DIN-stik og ville ikke være kompatibelt med SevenCompact S213 meter, som kræver BNC. (For S213, se BNC/RCA-kabel, 30281896).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper MultiPin-DIN/RCA (cinch)
Til brug med (udstyr) Mettler Toledo InLab Sensorer
Til brug med (applikation) For at forbinde Mettler Toledo InLab sensorer til enhver måler
Længde (engelsk) Kabel 4 ft.
Længde (metrisk) kabel 1.2 m