Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor kabler: MultiPin™ Forbindelse
Elektrodekabler til tilslutning Mettler Toledo InLab sensorer til evt Mettler Toledo måler med kompatibelt stik.
Brand:  Mettler Toledo™ 30281911
908.26 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15539651
  • 979.00 DKK / Hver
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Aftagelig
  • Genanvendelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
MultiPin-DIN 19262/1 x 4mm banan
For at forbinde Mettler Toledo InLab sensorer til enhver måler
1.2 m
Mettler Toledo InLab Sensorer
4 ft.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor kabler: MultiPin™ Forbindelse > Stik: DIN 19262/1 x 4mm banan; Længde: 1,2m (4 fod)