Få mere at vide
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor kabler: MultiPin™ Forbindelse
Elektrodekabler til tilslutning Mettler Toledo InLab sensorer til evt Mettler Toledo måler med kompatibelt stik.
Brand: Mettler Toledo™ 30281899
771.56 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Aftagelig
- Genanvendelig
Tekniske data
MultiPin-BNC/1 x 4mm banan | |
For at forbinde Mettler Toledo InLab sensorer til enhver måler | |
1.2 m |
Mettler Toledo InLab Sensorer | |
4 ft. |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
59Hours
22Minutes
12Seconds
30New Offer Save Up to 87%