Få mere at vide
Thermo Scientific™ Injection Port Liners til GC Instruments
Brug disse indsprøjtningsportsforinger til at optimere ydeevnen af Agilent GC instrumenter.
Brand: Thermo Scientific™ 453A2332
Beskrivelse
Optimer ydeevnen af Agilent™ GC-systemer med vores specielt designet Thermo Scientific™ Injection Port Liners til Agilent instrumenter. Stærkt deaktiveret og produceret til krævende tolerancer sikrer disse injektionsforinger enestående reproducerbarhed.
- Highly deactivated borosilicate glass
- Quartz wool packing material
- ID × OD × L: 4 × 6.3 × 78.5mm
Tekniske data
453A2332 | |
78.5 mm | |
Direct Straight Liner | |
6.3 mm | |
Highly Deactivated Borosilicate Glass |
25 | |
None | |
1.2 mm | |
GC Injection Port |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.