Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografi forsyninger
- Kromatografi Port Injection Liners
- Thermo Scientific™ Injection Port Liners til GC Instruments
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Thermo Scientific™ Injection Port Liners til GC Instruments
Artikelnummer. 10639485 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Indvendig | Emballagemateriale | Produkttype | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10639485 | 1,2 mm | Ingen | Direct Straight Liner | 5 | Pakke med 5 |
| 10733667 | 4 mm | Kvartsuld | Split/Splitløs FocusLiner | 25 | Pakke med 25 |
| 10253753 | 4 mm | Kvartsuld | Split/Splitløs FocusLiner | 5 | Pakke med 5 |
| 10239644 | 4 mm | Kvartsuld | Split Straight Liner | 25 | Pakke med 25 |
| 10515435 | 2,3 mm | Kvartsuld | Split/Splitløs Hurtig FocusLiner | 5 | Pakke med 5 |
| 10533615 | 4 mm | Ingen | Split Straight Liner | 5 | Pakke med 5 |
| 10418484 | 4 mm | Kvartsuld | Split/splitless liner med indbygget gåsehals | 5 | Pakke med 5 |
| 10479614 | 4 mm | Kvartsuld | Split/Splitless FocusLiner med Single taper | 25 | Pakke med 25 |
| 10545435 | 4 mm | Kvartsuld | Split/Splitless FocusLiner med Single taper | 5 | Pakke med 5 |
| 10140893 | 4 mm | Ingen | Split/Splitless liner med enkelt konisk | 5 | Pakke med 5 |
| 10555435 | 4 mm | Ingen | Split/Splitless liner med dobbelt taper | 5 | Pakke med 5 |
| 10743667 | 2,3 mm | Kvartsuld | Split/Splitless FAST FocusLiner med Single taper | 25 | Pakke med 25 |
| 10100993 | 4 mm | Kvartsuld | Splitless liner med enkelt konisk | 5 | Pakke med 5 |
| 10269594 | 5,2 mm | Ingen | Enkelt svanehals liner | 5 | Pakke med 5 |
| 10107514 | 5,2 mm | Ingen | Cyclosplitter Liner | 5 | Pakke med 5 |
| 10609675 | 5,2 mm | Kvartsuld | Split/Splitless Liner | 5 | Pakke med 5 |
| 10415923 | 4 mm | Kvartsuld | Split Straight Liner | 5 | Pakke med 5 |
| 10525625 | 2 mm | Kvartsuld | Splitless Straight Liner | 5 | Pakke med 5 |
| 10016064 | 2,3 mm | Kvartsuld | Split/Splitløs FAST FocusLiner | 25 | Pakke med 25 |
| 10279404 | 4 mm | - | Split Straight Liner til Agilent Instrumenter | 25 | Pakke med 25 |
| 10438854 | 4 mm | Kvartsuld | Split/Splitless liner med tilbagetrukket gåsehals | 25 | Pakke med 25 |
| 10611216 | 2 mm | Ingen | Splitless liner med tilbagetrukket gåsehals | 5 | Pakke med 5 |
| 10289214 | 1,2 mm | Ingen | Direct Straight Liner | 25 | Pakke med 25 |
| 10722137 | 4 mm | Ingen | Split/Splitless liner med enkelt konisk | 25 | Pakke med 25 |
| 10732137 | 4 mm | Ingen | Split/Splitless liner med dobbelt taper | 25 | Pakke med 25 |
| 10055694 | 2,3 mm | Ingen | Split/Splitless FAST FocusLiner med Single taper | 5 | Pakke med 5 |
| 16875951 | 4 mm | Kvartsuld | Splitless-liner med én konisk ende | 25 | - |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
Optimer ydeevnen af Thermo Scientific™ og Agilent™ GC-systemer med vores specialdesignede Thermo Scientific™ Injection Port Liners til Agilent instrumenter. Disse injektionsliners er stærkt deaktiverede og produceres med præcise tolerancer, hvilket sikrer enestående reproducerbarhed.
- Meget deaktiveret borosilikatglas
- Emballagemateriale af kvartsuld
- IDx ODx L: 4x 6.3x 78,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Direct Straight Liner |
| Til brug med (applikation) | Split/Splitless/P&T |
| Mængde | 5 |
| Længde (metrisk) | 78.5 mm |
| Emballagemateriale | Ingen |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,2 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific TRACE 1300/1600-serien og Agilent GC-instrumenter |
| Liner materiale | Meget deaktiveret borosilikatglas |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.