Få mere at vide
Iniparib, MedChemExpress
Beskrivelse
Iniparib (BSI-201) is an irreversible inhibitor of PARP1, used in the research of triple negative breast cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iniparib |
| CAS | 160003-66-7 |
| Farve | Bright Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H5IN2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | BSI-201 NSC-746045 IND-71677 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (342.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(C([N+]([O-])=O)=C1)I)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.03 |
| Vis mere |