missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Infigratinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448855
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16448855 10 mg -
16441076 200 mg -
16431807 50 mg 50mg
16416166 100 mg 100mg
16408337 5 mg -
16401666 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16448855 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13311

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Infigratinib (BGJ-398; NVP-BGJ398) is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.9 nM, 1.4 nM, 1 nM, and 60 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.

Infigratinib (BGJ-398

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Infigratinib
CAS 872511-34-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H31Cl2N7O3
Mængde 10 mg
Synonym BGJ-398 NVP-BGJ398
Opløselighedsinformation DMSO : 12 mg/mL (21.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL ClC1=C(C(Cl)=C(C=C1OC)OC)NC(N(C2=CC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CC)=NC=N2)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 560.48
Formel vægt 560.48
Procent renhed 98.69%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.