Få mere at vide
Indoxacarb, TRC
Artikelnummer. 30011610
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011610 25 mg
30004379 250 mg
30011231 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI65401025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 173584-44-6
Molekylær formel C22 H17 Cl F3 N3 O7
Molekylvægt (g/mol) 527.83
Synonym Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (4aS)-, Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (S)-, (S)-Indoxacarb, Activyl, Advion, Advion fire ant bait, Avatar, Avaunt, Avaunt 30WDG, Avaunt 30WG, DPX-KN 128, DPX-MP 062-381, DPX-MP 062-382, DPX-MP 062-385, DPX-MP 062-390, DPX-MP 062-391, DPX-MP 062-400, Explicit, Indoxacarb, Indoxacarb MP, KN 128, Parkway Mole Cricket Bait, Provaunt, S-(+)-Indoxacarb, Steward, Steward 30WG, Steward EC, Steward Gold
IUPAC navn methyl (4aS)-7-chloro-2-[methoxycarbonyl-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl]-3,5-dihydroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-4a-carboxylat
SMIL COC(=O)N(C(=O)N1CO[C@]2(Cc3cc(Cl)ccc3C2=N1)C(=O)OC)c4ccc(OC(F)(F)F)cc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Indoxacarb
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H17ClF3N3O7/c1-33-18(30)21-10-12-9-13(23)3-8-16(12)17(21)27-28(11-35-21)19(31)29(20(32)34-2)14-4-6-15(7-5-14)36-22(24,25)26/h3-9H,10-11H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Formel vægt 527.0707
Procent renhed >95%