Få mere at vide
Indotecan, MedChemExpress
Beskrivelse
Indotecan (LMP-400) is a potent topoisomerase 1(Top1) inhibitor with IC50 values of 300, 1200, 560 nM for P388, HCT116, MCF-7 cell lines, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indotecan |
| CAS | 915303-09-2 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H26N2O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | LMP-400 NSC-724998 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMIL | O=C1C2=CC(OC)=C(OC)C=C2C3=C(C(C=C(OCO4)C4=C5)=C5C3=O)N1CCCN6CCOCC6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.49 |
| Vis mere |