missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Indomethacin 1-Glycerin Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indomethacin 1-Glycerin Ester |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClNO6/c1-13-18(10-21(27)30-12-16(26)11-25)19-9-17(29-2)7-8-20(19)24(13)22(28)14-3-5-15(23)6-4-14/h3-9,16,25-26H,10-12H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 431.1136 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?