CAS RN 71848-87-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Indomethacin 1-Glycerin Ester, TRC
CAS: 71848-87-8 Molekylær formel: C22 H22 Cl N O6 Molekylvægt (g/mol): 431.87 Synonym: 2,3-Dihydroxypropyl2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate,2,3-Dihydroxypropyl [1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetate, 2,3-Dihydroxypropyl [1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetate,Indomethacin α-monoglyceride IUPAC navn: 2,3-dihydroxypropyl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-indol-3-yl]acetate SMIL: COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OCC(O)CO)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3