Få mere at vide
Indol-7-carboxaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11318466
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318466 250 mg 250mg
11308466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17506.MD
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 1074-88-0 | C9H7NO | 145,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1074-88-0
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD01318152
InChI nøgle XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-7-carboxaldehyde, 7-formylindole, indole-7-carbaldehyde, 7-formyl-1h-indole, 1h-indole-7-carboxaldehyde, indole-7-carboxaldehyde 7-formylindole, 7-formyl indole, 7-indolcarboxaldehyde, pubchem7270, 7-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 2734629
IUPAC navn 1H-indol-7-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C2NC=CC2=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Indole-7-carboxaldehyde
Smeltepunkt 86 °C til 89 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 1524960
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%